Wichtige Dokumente
703087
Hydrogen-[4-di-tert.-butylphosphino-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]-hydro-bis-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)-borat
97%
Synonym(e):
Frustrated Phosphoniumborat 1
About This Item
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: boron
mp (Schmelzpunkt)
222-227 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H+].CC(C)(C)P(c1c(F)c(F)c([BH-](c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H19BF14P/c1-25(2,3)42(26(4,5)6)24-22(40)14(32)9(15(33)23(24)41)27(7-10(28)16(34)20(38)17(35)11(7)29)8-12(30)18(36)21(39)19(37)13(8)31/h27H,1-6H3/q-1/p+1
InChIKey
KGYHXLYRDXKNBO-UHFFFAOYSA-O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reactant for formation of:
- Frustrated Lewis reactants
- Phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)