Wichtige Dokumente
702757
Kalium-tert-pentoxid -Lösung
2 M in THF
Synonym(e):
Kalium-(2-methyl-2-butanolat), Kalium-tert.-pentylat -Lösung
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2 M in THF
Dichte
0.920 g/mL at 25 °C
SMILES String
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Wittig reaction of ketoesters with methyltriphenylphosphonium bromide to synthesize alkenes.
- Palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction.
- To prepare potassium tert-pentoxide-crown ether complexes, which is used as a Lewis base catalyst in Mukaiyama aldol reaction.
- As an activator for (difluoromethyl)trimethylsilane to generate difluoromethyl-carbanion which reacts with isothiocyanate to synthesize α, α-difluoromethyl thioamide.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - Solvent
Flammpunkt (°C)
-17 °C - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?