Merck
700886
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)-benzylsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClF3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)