700487
Propiolsäure-13C3-ethylester
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Acetylencarbonsäure-13C3-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
120 °C
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
InChIKey
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C