Merck
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
164-168 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
InChIKey
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)