Merck
700053
Sigma-Aldrich
2,6-Difluor-4-methoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6F2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
184-188 °C
SMILES String
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)