Merck
699284
Sigma-Aldrich
4-Bromthiazol-2-carbaldehyd
96%
Synonym(e):
4-Brom-2-formylthiazol, 4-Bromthiazol-2-Carboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BrNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
66-70 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Brc1csc(C=O)n1
InChI
1S/C4H2BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h1-2H
InChIKey
JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)