Merck
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophen-2-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
5-Hexylthiophen-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.535
Dichte
1.017 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChIKey
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)