Merck
698970
Sigma-Aldrich
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
About This Item
Lineare Formel:
O(CD2COOH)2
Molekulargewicht:
138.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
InChIKey
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)