698709
Allylboronsäure-MIDAester
Synonym(e):
2-Allyl-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
CN1CC(=O)OB(CC=C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3H,1,4-6H2,2H3
InChIKey
RKMASTMFHKLQNL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable