Wichtige Dokumente
698407
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]-benzol-(1,5-cyclooctadien)-rhodium(I)-trifluormethansulfonat
Synonym(e):
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
SMILES String
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.CHF3O3S.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
InChIKey
HZLILTNLWVOBFS-ZCTOJWETSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Catalyst involved in:
- Oxidation of the δ-position via ruthenium catalysis
- Stereoselective hydrogenation reactions of dehydroamino acid esters and macrocyclic peptideomimetics
- Synthesis of cyclopeptide alkaloid mucronine E, fluoro-containing amino acids, and labeled protease inhibitors
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?