Wichtige Dokumente
69796
(+)-Ethyl-D-lactat
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(+)-Ethyl-(R)-2-hydroxypropionat, (R)-(+)-2-Hydroxy-propionsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChIKey
LZCLXQDLBQLTDK-SCSAIBSYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?