Merck
696927
Sigma-Aldrich
Clenbuterol-(t-butyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9D9Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
STJMRWALKKWQGH-GQALSZNTSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)