Merck
696595
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-Naphthalinboron-Säure
Synonym(e):
(4-Bromnaphth-1-yl)-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BBrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
230-260 °C
SMILES String
OB(O)c1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BBrO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6,13-14H
InChIKey
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of 3,5-substituted enones via Suzuki coupling
  • Copper catalyzed oxidative cross-coupling
  • Microwave-assisted synthesis of ethynylarylboronates
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)