Merck
696323
Sigma-Aldrich
DL-3-Hydroxy-buttersäure-113C Natriumsalz
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonym(e):
Natrium-DL-3-hydroxybutyrat-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
161-167 °C
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)