Merck
695181
Sigma-Aldrich
Bis-(2,2-dimethylpropanoato)-(4-methylphenyl)-bis-[tris-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphin]-rhodium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C59H49F18O4P2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1328.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)[Rh](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C.FC(F)(F)c2ccc(cc2)P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c5ccc(cc5)P(c6ccc(cc6)C(F)(F)F)c7ccc(cc7)C(F)(F)F
InChI
1S/2C21H12F9P.C7H7.2C5H10O2.Rh/c2*22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;1-7-5-3-2-4-6-7;2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-12H;3-6H,1H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
XAQKQHIYPBKBNW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Extremely selective C-arylation catalyst for unprotected indoles and pyrrolidines
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)