Merck
694282
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC6H5ClO
Molekulargewicht:
141.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
liquid
bp
198 °C (lit.)
Dichte
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChIKey
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)