Merck
694002
Sigma-Aldrich
6-(Diethylphosphono)-hexansäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethyl-6-(diethylphosphono)hexanoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441
bp
114-118/0.3 mmHg
Dichte
1.040 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
InChIKey
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)