Merck
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
Gd5Ge2Si2
Molekulargewicht:
987.70
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥99%
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp (Schmelzpunkt)
1313 °C
Physikalische Eigenschaften
Curie Temperature: ~70 K
Rechtliche Hinweise
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)