Merck
692131
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,6-bis-(hydroxymethyl)-pyridin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2,6-Bis-(hydroxymethyl)-pyridin-3-ol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-147 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.OCc1ccc(O)c(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO3.ClH/c9-3-5-1-2-7(11)6(4-10)8-5;/h1-2,9-11H,3-4H2;1H
InChIKey
VHNMNLDSAYYRHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)