691704
Hexadecahydropyren
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1CC2CCC3CCCC4CCC(C1)C2C34
InChI
1S/C16H26/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h11-16H,1-10H2
InChIKey
BYBPEZLZCGOWIS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C