Merck
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-Methylimidazolium-Hexafluorphosphat
98%, complies for IR spectroscopy
Synonym(e):
(OMe)2MeIm-PF6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11F6N2O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
123 °C
Eignung
complies for IR spectroscopy
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)