Merck
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium-bis(trifluormethylsulfonyl)imid
98%
Synonym(e):
(OH)2Im-NTf2
Größe auswählen
50 G
944,00 €
944,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
944,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5F6N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
944,00 €
Versandbereit am01. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4275
Eignung
complies for IR spectroscopy
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
InChIKey
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)