Merck
690538
Sigma-Aldrich
3-Amino-crotonsäurenitril
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Synonym(e):
3-Amino-2-butennitril, 3-Imino-butyronitril, Diacetonitril
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH3)=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.10
Beilstein:
1719815
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Form
flakes
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
InChIKey
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)