Merck
690430
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Azido-bernsteinsäure-4-tert.-butylester (Dicyclohexylammonium)-salz
≥98.0%
Synonym(e):
Azido-Asp(tBu)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz, N3-Asp(tBu)-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13N3O4 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.52
Beilstein:
8765080
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (CE)
≥98.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -41±2°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C8H13N3O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-8(2,3)15-6(12)4-5(7(13)14)10-11-9/h11-13H,1-10H2;5H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t;5-/m.0/s1
InChIKey
SFILIPDSTSNNNC-ZSCHJXSPSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)