Merck
689300
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-nitro-pyrrol-2-carbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.12
Beilstein:
168975
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.5%
97.5-102.5% (titration)
98%
Form
powder
SMILES String
Cn1cc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
GEGNYFQOFWUIFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)