Merck
68902
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octyl-imidazolium-trifluormethansulfonat
≥97.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23F3N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)