Merck
688428
Sigma-Aldrich
Acetamidine-13C2,15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313C(15NH2)=15NH•HCl
Molekulargewicht:
98.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
165-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl.[13CH3][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChIKey
WCQOBLXWLRDEQA-UJNKEPEOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)