Merck
687715
Sigma-Aldrich
p-Tolyl diiodomethyl-13C sulfone
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC7H8I2O2S
Molekulargewicht:
423.01
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC1=CC=C(S(=O)([13C](I)I)=O)C=C1
InChI
1S/C8H7I2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)8(9)10/h2-5H,1H3/i8+1
InChIKey
NIERGPOMYDWQNZ-VJJZLTLGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Gastro-intestinal system,Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)