Merck
687634
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridin-4-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2-Methylisonicotinsäure
Größe auswählen
1 G
40,10 €
40,10 €
Listenpreis80,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
40,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
40,10 €
Listenpreis80,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
295-299 °C (D)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)