Wichtige Dokumente
687316
PEDOT
bis-PEG, lauryl terminated, 0.7 wt. % (nitromethane dispersion)
Synonym(e):
Aedotron™ C3-NM, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(3,4-ethylendioxythiophen), Bis-Poly(ethylenglykol), Lauryl-Endgrupp, 0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
Form
liquid (dispersion)
Qualitätsniveau
Enthält
perchlorate as dopant
Zusammensetzung
Acetonitrile, 4-8 wt. %
Aedotron™- C3 polymer, 0.2-0.7 wt. %
Nitromethane, 90-95 wt. %
proprietary processing additive, 0.1-0.7 wt. %
Propylene glycol, 0.0-0.3 wt. %
Konzentration
0.5-0.9 wt. % (content of dispersion)
0.7 wt. % (dispersion in nitromethane)
Oberflächenwiderstand
600-3000 Ω/sq
Durchlässigkeit
70-85%
Partikelgröße
200-600 nm
Leitfähigkeit
10-60 S/cm
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.