686387
3-Brom-2-Hydroxypyridin
97%
Synonym(e):
3-Brom-2(1H)-pyridinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
179-183 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,(H,7,8)
InChIKey
YDUGVOUXNSWQSW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves