Merck
686247
Sigma-Aldrich
Zirconiumcarboxyethylacrylat
60% (n-propanol)
Größe auswählen
100 G
328,50 €
328,50 €
Listenpreis657,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
328,50 €
About This Item
Lineare Formel:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
328,50 €
Listenpreis657,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Konzentration
60% (n-propanol)
bp
100-121 °C
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C
SMILES String
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238)
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.