Merck
685712
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-co-(anthracen-9,10-diyl)]
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
>20,000
mp (Schmelzpunkt)
407-456 °C
Fluoreszenz
λex 375 nm; λem 441 nm in chloroform
Leistungsmerkmale und Vorteile
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study