Merck
685658
Sigma-Aldrich
N-Boc-Pyrrol-2-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cccn1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h4-7H,1-3H3
InChIKey
NSHLHMBABZKJHP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)