Merck
685348
Sigma-Aldrich
N-Boc-Indolin-7-Carboxylsäure
90%
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-indolin-7-carbonsäure, 2,3-Dihydro-indol-1,7-dicarbonsäure-1-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful starter in indoline based natural product synthesis.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heterocycles, 34, 1031-1031 (1992)