Merck
685224
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-Bromopyridin
97%
Synonym(e):
3-Brom-4-aminopyridin, 3-Brom-4-pyridinamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-69 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1ccncc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChIKey
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)