Merck
684627
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-Methylpyridin-3-Carbonitril
97%
Synonym(e):
6-Amino-2-methylnicotinsäurenitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C
SMILES String
Cc1nc(N)ccc1C#N
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-6(4-8)2-3-7(9)10-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChIKey
OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves