Merck
683930
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylbenzo[b]thiophen
95%
Synonym(e):
Benzo[b]thien-2-yltributylstannan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32SSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5637
Dichte
1.184 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChIKey
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)