Wichtige Dokumente
682233
1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-Tetramethyldisilan
96%
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5673
Dichte
1.0297 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1ccccc1[Si](C)(C)[Si](C)(C)c2ccccc2OC
InChI
1S/C18H26O2Si2/c1-19-15-11-7-9-13-17(15)21(3,4)22(5,6)18-14-10-8-12-16(18)20-2/h7-14H,1-6H3
InChIKey
GTVBFJHBCZGREK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)