Merck
681946
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-(trifluoromethyl)chinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5ClF3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChIKey
ONNDFDQMHCNEGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F
Flammpunkt (°C)
107 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)