Wichtige Dokumente
681792
N-tert-Butylbenzolsulfenamid
97%
Synonym(e):
2-Methyl-N-(phenylthio)-propan-2-amin, N-(1,1-Dimethylethyl)-benzolsulfenamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.5457
bp
57-60 °C/0.3 mmHg
Dichte
0.997 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)NSc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)11-12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,1-3H3
InChIKey
AAQBFMPKCDTAJD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Anti-SN2′ Mitsunobu reaction with chiral hydroxy-alpha-alkenylsilanes to give vinylsilanes
- Anodic oxidation reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
205.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)