Merck
681679
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chlor-6-methoxypyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
SMILES String
COc1ccc(N)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-5-3-2-4(8)6(7)9-5/h2-3H,8H2,1H3
InChIKey
AOGGRVIJAHZLFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)