Merck
681628
Sigma-Aldrich
3-[2-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure
97%
Synonym(e):
3-[2-(Trifluormethyl)-phenyl]-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9F3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
InChIKey
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)