Merck
680737
Sigma-Aldrich
2-(5-Phenyl-2-oxazolyl)benzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-199 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1-c2ncc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO3/c18-16(19)13-9-5-4-8-12(13)15-17-10-14(20-15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,19)
InChIKey
HEIBWPHLFHWDAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)