Merck
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-Brom-2-Chlorbenzol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10BrClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
SMILES String
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChIKey
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)