Merck
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxyindol-2-boronsäure
≥95%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindol-2-boronsäure, N-Boc-5-Methoxy-2-Indolylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
InChIKey
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)