Merck
680397
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure-4-nitrobenzylester
97%
Synonym(e):
4-Nitrobenzylbromacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)CBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-9(12)15-6-7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5-6H2
InChIKey
ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)