Merck
680230
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinomethyl)phenyl-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaboran-2-yl)-benzyl]-morpholin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-89 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)cc2
InChI
1S/C17H26BNO3/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)15-7-5-14(6-8-15)13-19-9-11-20-12-10-19/h5-8H,9-13H2,1-4H3
InChIKey
JOIXYIWXEYXHHG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)