Merck
680036
Sigma-Aldrich
4-Chlor-3-(trifluormethyl)-pyridin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClF3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153 °C (subl.)
SMILES String
Cl[H].FC(F)(F)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N.ClH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChIKey
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)